Imprimer
Acide 4-fluoroanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 80.9 EUR
B21907.03 B21907.06
Acide 4-fluoroanthranilique 98%
Acide 4-fluoroanthranilique
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Formule: C₇H₆FNO₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075553
Numéro CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9