Acide pentafluorobenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 602-94-8
Molecular Formula: C7HF5O2
Formula Weight: 212.07
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 219-221°
MDL No.: MFCD00002406
Formule:
C₇HF₅O₂ Point d'ébullition: 219…221 °C Point de fusion: 100…104 °C Densité: 1,942 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002406 Numéro CAS: 602-94-8 EINECS: 210-026-6 |