Imprimer
Acide 3-fluorobenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
119370250 119371000 119370050
ACRO119370250EA 64.1 EUR
ACRO119370250 ACRO119371000 ACRO119370050
Acide 3-fluorobenzoïque 99%
Acide 3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002489
Numéro CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm