Imprimer
Acide 3,4-difluorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 22.7 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
Acide 3,4-difluorobenzoïque ≥98%
Acide 3,4-difluorobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011672
Numéro CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6