Acide 2,3-difluorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4519-39-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2640781
MDL No.: MFCD00010267
Formule:
C₇H₄F₂O₂ Point de fusion: 160…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010267 Numéro CAS: 4519-39-5 |