Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 61079-72-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 7476020
Formule:
C₇H₃F₃O₂ Poids moléculaire: 176.09 g/mol Point d'ébullition: 237 Point de fusion: 140…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061232 Numéro CAS: 61079-72-9 |