Pentafluorobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 773-82-0
Molecular Formula: C7F5N
Formula Weight: 193.07
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1913453
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001775
Formule:
C₇F₅N Point d'ébullition: 161…162 °C Point de fusion: 1…2 °C Densité: 1,566 Point éclair: 29 °C (84 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001775 Numéro CAS: 773-82-0 EINECS: 212-259-9 UN: 1992 ADR: 3,III |