2-Fluorobenzonitrile 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄FN Point d'ébullition: 90 °C (21 mmHg) Point de fusion: 35…37 °C Densité: 1,11 g/cm³ Point éclair: 73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001773 Numéro CAS: 394-47-8 EINECS: 206-897-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |