Imprimer
2,6-Difluorobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10454.09 A10454.18 A10454.30
A10454.09EA 32.2 EUR
A10454.09 A10454.18 A10454.30
2,6-Difluorobenzonitrile ≥98%
2,6-Difluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1897-52-5 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4875 Odour: Almond-like Melting Point: 28-32° Boiling Point: 197-198° Beilstein Reference: 2045292 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001778
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 197…198 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,246
Point éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001778
Numéro CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III