Imprimer
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14113.06 A14113.14
A14113.06EA 46.8 EUR
A14113.06 A14113.14
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3939-09-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1940316 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009826
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 43…48 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009826
Numéro CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III