2,3-Difluorobenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 21524-39-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4882
Odour: Almond-like
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2085621
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00009976
Formule:
C₇H₃F₂N Point d'ébullition: 187…188 °C Densité: 1,254 Point éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009976 Numéro CAS: 21524-39-0 EINECS: 244-418-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |