Imprimer
3-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23827.03 B23827.06
B23827.03EA 28.2 EUR
B23827.03 B23827.06
3-Fluoro-p-anisaldéhyde ≥98%
3-Fluoro-p-anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 351-54-2 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-35° Boiling Point: 129-132°/11mm Beilstein Reference: 1942621 MDL No.: MFCD00003349
Formule: C₈H₇FO₂
Point d'ébullition: 129…132 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 34…35 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003349
Numéro CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3