Imprimer
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19327.03 L19327.06
L19327.03EA 88.3 EUR
L19327.03 L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 395-81-3 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 153°/23mm MDL No.: MFCD00153175
Formule: C₇H₄FNO₃
Point d'ébullition: 153 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153175
Numéro CAS: 395-81-3
EINECS: 206-903-8