3-Fluorobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Formule:
C₇H₅FO Point d'ébullition: 173 °C Densité: 1,174 Point éclair: 56 °C (132 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003348 Numéro CAS: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3,III |