3,5-Difluorobenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Formule:
C₇H₄F₂O Point d'ébullition: 61…63 °C (43 mmHg) Point éclair: 56 °C (132 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010329 Numéro CAS: 32085-88-4 UN: 1989 ADR: 3,III |