Imprimer

2-Fluorobenzaldéhyde 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

119320250 119321000
ACRO119320250EA 78.2 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldéhyde 97%
2-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
Point d'ébullition: 172…174 °C
Point de fusion: –44,5 °C
Densité: 1,17 g/cm³
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003302
Numéro CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR