Imprimer
2,5-Difluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 84.3 EUR
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldéhyde 98%
2,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 67…69 °C (17 mmHg)
Densité: 1,3 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %