Imprimer
2,4-Difluorobenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17052.06 A17052.14
A17052.06EA 74.3 EUR
A17052.06 A17052.14
2,4-Difluorobenzaldéhyde ≥98%
2,4-Difluorobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 1550-35-2 Molecular Formula: C7H4F2O Formula Weight: 142.11 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 65-66°/17mm Beilstein Reference: 2243422 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00010326
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 65…66 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 2…3 °C
Densité: 1,299
Point éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010326
Numéro CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III