2,4-Difluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄F₂O Point d'ébullition: 65…66 °C (17 mmHg) Point de fusion: 2…3 °C Densité: 1,29 g/cm³ Point éclair: 55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010326 Numéro CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |