Imprimer
Pentafluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13948.06 A13948.14
A13948.06EA 46.2 EUR
A13948.06 A13948.14
Pentafluorobenzène ≥98%
Pentafluorobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 363-72-4 Molecular Formula: C6HF5 Formula Weight: 168.06 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -48° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1911549 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000286
Formule: C₆HF₅
Point d'ébullition: 84…85 °C
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,518
Point éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000286
Numéro CAS: 363-72-4
EINECS: 206-658-7
UN: 1993
ADR: 3,III