Imprimer
1,3-Difluorobenzène ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14387.09 A14387.18 A14387.30
A14387.09EA 45.7 EUR
A14387.09 A14387.18 A14387.30
1,3-Difluorobenzène ≥99%
1,3-Difluorobenzène
Purity: 99% CAS No.: 372-18-9 Molecular Formula: C6H4F2 Formula Weight: 114.09 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Characteristic Melting Point: -59° Boiling Point: 82-83° Beilstein Reference: 1904537 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000327
Formule: C₆H₄F₂
Poids moléculaire: 114.09 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.160
Point éclair: 2 °C (36 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000327
Numéro CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3 II