Imprimer
1,3-Difluorobenzène 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 62.6 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzène 99+%
1,3-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Poids moléculaire: 114.09 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.15 g/cm³
Point éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000327
Numéro CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %