Imprimer
Échantillonneurs, PowderProof
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5302-0302 5302-0602 5302-0902 5302-1202 5302-0301 5302-0601 5302-0901 5302-1201 5302-0316 5302-0317 5302-0617 5302-0616 5302-0917 5302-0916 5302-1217 5302-1216
300-0193EA 3000 EUR
300-0193 300-0195 300-0017 300-0198 300-0192 300-0194 300-0196 300-0197 BURK5302-0316 BURK5302-0317 BURK5302-0617 BURK5302-0616 BURK5302-0917 BURK5302-0916 BURK5302-1217 BURK5302-1216
Échantillonneurs, PowderProof
Échantillonneurs Préleveurs de solides
L’assurance qualité commence par le contrôle à la réception des marchandises ! L’échantillonnage toutes couches de produits en vrac n’est plus un problème avec le préleveur de poudres et de granulés PowderProof®.
  • Usage multiple
  • Inox V4A (1.4404)/V2A (1.4310)
  • Incl. entraînement, deux batteries rechargeables, canne, spirale de transport, chargeur rapide, sachets, pince de maintien de sachet et écouvillon
  • Autres spirales de transport disponibles en option
PowderProof® est la solution professionnelle éprouvée pour le prélèvement mobile de poudres et granulés. L'unité d'entraînement robuste permet de raccorder et de remplacer sans problème différentes cannes d'échantillonnage et spirales de transport. Ce concept modulable permet l'emploi de PowderProof® pour les granulés et poudres, dans des tonneaux, fûts, BigBags ou sacs.
Des accessoires utiles tels des paniers à bouteilles, des sachets pour échantillons et des étiquettes d'obturation close-it permettent un prélèvement encore plus simple et sûr.
PowderProof® avec pic pour installation horizontale, pour le prélèvement d'échantillons de sacs, avec pic pour installation verticale, pour le prélèvement de récipients ouverts tels que des fûts, tonneaux ou BigBags.