Imprimer
Bowls
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
074.001 074.002 074.005 074.020 074.035 074.060 074.085 074.125 074.250 074.500
RSGA074.001EA 80.8 EUR
RSGA074.001 RSGA074.002 RSGA074.005 RSGA074.020 RSGA074.035 RSGA074.060 RSGA074.085 RSGA074.125 RSGA074.250 RSGA074.500
Bowls
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Made of stainless steel.
  • Fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
With flat bottom.