Imprimer
Moules de base
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M474-1 M474-3 M474-2 M474-4 M474-5
720-1917EA 233 EUR
720-1917 720-1919 720-1918 720-1920 720-1921
Moules de base
Moules Moules pour l'histologie
En acier inoxydable. Ces moules conviennent à la plupart des cassettes. Les coins arrondis permettent un échange thermique supérieur. Ces moules sont destinés à toutes les applications d'inclusion d'échantillons avec les cassettes et les anneaux d'inclusion Simport. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour une conductivité thermique optimale.
  • Surface des moules parfaitement polie pour faciliter le retrait du bloc de paraffine
  • Coins des puits arrondis pour une mise en ruban optimale de la paraffine