Imprimer
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus en tours QuickLoad™, M480SL et M480T
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M480-10T M480-11T M480-12T M480-2T M480-3T M480-4T M480-5T M480-6T M480-7T M480-8T M480-9T M480-10SL M480-11SL M480-12SL M480-2SL M480-3SL M480-4SL M480-5SL M480-6SL M480-7SL M480-8SL M480-9SL
720-1923EA 474 EUR
720-1923 720-1925 720-1927 720-1929 720-1931 720-1933 720-1935 720-1937 720-1939 720-1941 720-1943 720-1922 720-1924 720-1926 720-1928 720-1930 720-1932 720-1934 720-1936 720-1938 720-1940 720-1942
Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus en tours QuickLoad™, M480SL et M480T
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Les cassettes en manchettes en polymère acétal sont particulièrement conçues pour les imprimantes ThermoFisher. Les cassettes avec ruban adhésif doivent être utilisées avec les imprimantes à jet d'encre Leica et Sakura.
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage des réactifs approprié
  • Maintien des échantillons immergés en toute sécurité
  • Totalement résistantes à l'action chimique des solvants utilisés dans les laboratoires d'histologie