1,2-Difluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Formule:
C₆H₄F₂ Poids moléculaire: 114.09 g/mol Point d'ébullition: 92…94 °C Point de fusion: –34 °C Densité: 1.171 Point éclair: 1 °C (33 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000284 Numéro CAS: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3 II |