Imprimer
1,2-Difluorobenzène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
155150100 155150500
ACRO155150100EA 71.4 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzène 98%
1,2-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
Poids moléculaire: 114.09 g/mol
Point d'ébullition: 92
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.158 g/cm³
Point éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000284
Numéro CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %