Imprimer
1,2,4-Trifluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11424.06 A11424.14 A11424.22
A11424.06EA 20.2 EUR
A11424.06 A11424.14 A11424.22
1,2,4-Trifluorobenzène ≥98%
1,2,4-Trifluorobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 367-23-7 Molecular Formula: C6H3F3 Formula Weight: 132.09 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 89-91° Beilstein Reference: 2042865 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000305
Formule: C₆H₃F₃
Point d'ébullition: 89…91 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,264
Point éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000305
Numéro CAS: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 2387
ADR: 3,II