Imprimer
VWR® Ultra-High Performance, Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-1498EA 1050 EUR
613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes VWR® ultra haute performance offrent une précision, une exactitude, ainsi qu'une ergonomie, une légèreté et une durabilité éprouvées.
  • Réduction des forces exercées sur le piston
  • Compatibles avec les pointes universelles
  • Molette de réglage du volume à verrouillage automatique
  • Éjection de la pointe par levier et code couleur pour l'identification du volume
  • Étalonnage et entretien aisés en interne
  • Entièrement autoclavables