Imprimer
Plateaux pour instruments, rectangulaire
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701.252 701.220 701.242 701.235 701.230 701.228 701.226 701.222 701.217 701.224
RSGA701.252EA 320 EUR
RSGA701.252 RSGA701.220 RSGA701.242 RSGA701.235 RSGA701.230 RSGA701.228 RSGA701.226 RSGA701.222 RSGA701.217 RSGA701.224
Plateaux pour instruments, rectangulaire
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Acier inoxydable, 18/10.
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique