Imprimer
Barreaux d'agitateurs magnétiques, triangulaires
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
780 781 782 783
KART780EA 7.7 EUR
KART780 KART781 KART782 KART783
Barreaux d'agitateurs magnétiques, triangulaires
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE coated, triangular magnetic stirring bars.
  • Scraping action ideal for dissolving solids and mixing sediments
  • Angled surfaces create high turbulence even at low speeds
  • Suitable for food stuff