Imprimer
2,4-Dichlorothiophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dichlorobenzènethiol
A12384.03 A12384.06 A12384.14
A12384.03EA 33.2 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Dichlorothiophénol ≥97%
2,4-Dichlorothiophénol
Purity: 97% CAS No.: 1122-41-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 15° Boiling Point: 60-62°/1.5mm Beilstein Reference: 2042868 MDL No.: MFCD00041421
Formule: C₆H₄Cl₂S
Point d'ébullition: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: ∼15 °C
Densité: 1,440
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041421
Numéro CAS: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7