Imprimer
Flacons pour réactifs VITLAB®, en PFA, col étroit, BrandTech
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0340-0500 0340-0250 0340-1000 0340-0100 0340-2500
BURK0340-0500EA 4 EUR
BURK0340-0500 BURK0340-0250 BURK0340-1000 BURK0340-0100 BURK0340-2500
Flacons pour réactifs VITLAB®, en PFA, col étroit, BrandTech
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, with tamper evident blue PP screw cap.
  • Suitable for use with fodstuffs
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Cap absolutely tight closing