Imprimer
Joints coniques pour entonnoirs de filtration et flacons de filtration
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462500 462512 462617 462723 462827 462932 463036 463139 463243
BRND462500EA 77.7 EUR
BRND462500 BRND462512 BRND462617 BRND462723 BRND462827 BRND462932 BRND463036 BRND463139 BRND463243
Joints coniques pour entonnoirs de filtration et flacons de filtration
Supports Manchons de support
Joints coniques à placer entre entonnoir de filtration et fiole à vide.
These gaskets are made from EPDM rubber.