4-Chlorophénol pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅ClO Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa) Point de fusion: 41…44 °C Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002318 Numéro CAS: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,02173 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 27 g/l (20 °C) |
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.15 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.26 g/cm3 (45 °C) |
Synonyms | 4-Chloro-1-hydroxybenzene |
Hill Formula | C6H5ClO |
Chemical Formula | 4-(Cl)C6H4OH |