4-Chlorophénol 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅ClO Point d'ébullition: 220 °C (760 mmHg) Point de fusion: 41…45 °C Densité: 1,26 g/cm³ Point éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002318 Numéro CAS: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,02173 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light brown Crystals or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |