3-Chlorophénol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-43-0
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5660
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 1634401
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002256
Formule:
C₆H₅ClO Point d'ébullition: 214 °C Point de fusion: 30…34 °C Densité: 1,245 Point éclair: 120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002256 Numéro CAS: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,2154 |