3-Chlorophénol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅ClO Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg) Point de fusion: 33…35 °C Densité: 1,218 g/cm³ Point éclair: 97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002256 Numéro CAS: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,02173 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |