Imprimer
Flacons, aluminium, avec bouchon fileté
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0327-0120 0327-1200 0327-0060 0327-0600 0327-0300 0327-0038 0327-3000 0327-5600
215-0260EA 4.1 EUR
215-0260 215-0262 215-4285 215-4286 215-0261 215-4284 215-4287 215-4288
Flacons, aluminium, avec bouchon fileté
Flacons Flacons en métal
Aluminium pur (AL 99,5). Le flacon aluminium est spécialement adapté au stockage, au transport ou à l’expédition de substances et d’échantillons qui doivent être conservés totalement intacts.
  • Flacon en alu avec bouchon fileté original en PP avec joint intérieur en alu
  • Adapté aux aliments (exception: aliments fortement acides et salés)
  • Avec agrément UN (pour 60 to 5600 ml)
  • Se vident jusqu’à la dernière goutte
  • Inodores
  • Opaques, inoxydables