Imprimer
Adaptateurs avec connecteur pour tuyau, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
243000604 243000801 243000904
SCOT243000604EA 22.5 EUR
SCOT243000604 SCOT243000801 SCOT243000904
Adaptateurs avec connecteur pour tuyau, DURAN®
Adaptateurs Raccords rodés
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Adapter with standard ground joint cone and right angled tube connector.