Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP2/FFP3, Smart®
Protection respiratoireMasques à usage uniqueDemi-masques fitrants contre les particules
Ces masques offrent une protection efficace contre les fines poussières toxiques, les brouillards et les fumées à base d'huile et d'eau. Grâce à leur structure DuraMesh®, les masques Moldex sont solides et durables. Le système d'étanchéité ActivForm® s'ajuste aux différentes formes de visages et aux mouvements. Ces masques ont réussi le test facultatif de colmatage à la dolomie et garantissent une meilleure résistance respiratoire.
Masques SMART:
Confort supplémentaire grâce au joint nasal et à la têtière ajustable avec clip
Vanne Ventex® réduisant l'humidité et la chaleur, et gardant le masque le plus frais possible
Masques SMART Solo:
Une sangle facile à manipuler même à une seule main
Confort et sécurité supplémentaires grâce au joint nasal et aux ailettes souples
Vanne Ventex® pour réduire l'humidité et la chaleur et garder le masque le plus frais possible (111-0540 uniquement)
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.