Imprimer
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1170/02M 1170/08M 1170/10D 1170/12M 1170/14D 1170/04M 1170/06M
511-0734EA 42.3 EUR
511-0734 511-0771 511-0737 511-0773 511-0738 511-0735 511-0736
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Ballons Fioles à vide
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Pour filtration sous vide
  • Les parois robustes offrent une meilleure résistance mécanique
  • Base « à crampons » pour réduire l'abrasion de surface
Fiole pour filtration sous vide avec raccord verre sur tube souple diamètre interne 9 mm.
Certifications: Conforme à la norme ISO 6556