1-Chloro-3,4-dinitrobenzène tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90%
CAS No.: 610-40-2
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point:
Formule:
C₆H₃ClN₂O₄ Point d'ébullition: 14…16 °C (4 mmHg) Point de fusion: ∼20…25 °C Densité: 1,687 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007212 Numéro CAS: 610-40-2 EINECS: 210-223-7 UN: 1577 ADR: 6.1,II |