2-Chloro-1,3-dinitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 606-21-3
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 315°
Merck Reference: 14,2137
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00014689
Formule:
C₆H₃ClN₂O₄ Point d'ébullition: 315 °C Point de fusion: 83…88 °C Densité: 1,687 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014689 Numéro CAS: 606-21-3 EINECS: 210-107-6 UN: 3441 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,2137 |