Imprimer
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13774.0E A13774.22 A13774.36
A13774.0EEA 406 EUR
A13774.0E A13774.22 A13774.36
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène ≥98%
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 97-00-7 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Flash Point: 186°(366°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 613161 Merck Reference: 14,2136 UN No.: 3441 MDL No.: MFCD00007075
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
Point d'ébullition: 314…316 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1,700
Point éclair: 186 °C (366 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007075
Numéro CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,2136