1-Chloro-2,4-dinitrobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃ClN₂O₄ Point d'ébullition: 315 °C (760 mmHg) Point de fusion: 48…53 °C Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007075 Numéro CAS: 97-00-7 EINECS: 202-551-4 UN: 3441 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,02155 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |