2-Chloro-4-nitrophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 619-08-9
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2046372
MDL No.: MFCD00043910
Formule:
C₆H₄ClNO₃ Point de fusion: 108…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043910 Numéro CAS: 619-08-9 EINECS: 210-578-8 |