1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 18708-70-8
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 2213282
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014690
Formule:
C₆H₂Cl₃NO₂ Point de fusion: 68…73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014690 Numéro CAS: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |