1-Chloro-2-nitrobenzène 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
Formule:
C₆H₄ClNO₂ Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa) Point de fusion: 32…34 °C Densité: 1,348 g/cm³ Point éclair: 124 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007061 Numéro CAS: 88-73-3 EINECS: 201-854-9 UN: 1578 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,02170 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Fused crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 34 °C |
GC | ≥99.0 % |